1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30991-1G
OR30991-5G
APOSOR30991-1GEA
26.2
CHF
APOSOR30991-1G
APOSOR30991-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formel:
C₅H₆N₂O Siedepunkt: 88…90 °C/0,1mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03419800 CAS-Nummer: 27258-32-8 |