3-Amino-5-iod-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30985-25G OR30985-5G OR30985-1G
APOSOR30985-25GEA 915 CHF
APOSOR30985-25G APOSOR30985-5G APOSOR30985-1G
3-Amino-5-iod-1H-indazol
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₆IN₃
MW: 259.05 g/mol
Melting Pt: 182…188 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09261138
CAS-Nummer: 88805-76-9