1-Benzyl-3-pyrrolidinamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR30970-100G
OR30970-25G
OR30970-5G
APOSOR30970-100GEA
905
CHF
APOSOR30970-100G
APOSOR30970-25G
APOSOR30970-5G
1-Benzyl-3-pyrrolidinamin 97%
1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Formel:
C₁₁H₁₆N₂ Dichte: 1.024 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059036 CAS-Nummer: 18471-40-4 UN: 2735 ADR: 8,III |