tert-Butyl-3-amino-3-ethylpiperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30969-1G OR30969-250MG OR30969-500MG OR30969-2.5G OR30969-5G
APOSOR30969-1GEA 461 CHF
APOSOR30969-1G APOSOR30969-250MG APOSOR30969-500MG APOSOR30969-2.5G APOSOR30969-5G
tert-Butyl-3-amino-3-ethylpiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-amino-3-ethylpiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11840263
CAS-Nummer: 1158759-09-1