3-Amino-6-methylpyridazin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30962-1G
OR30962-5G
APOSOR30962-1GEA
27.9
CHF
APOSOR30962-1G
APOSOR30962-5G
3-Amino-6-methylpyridazin
3-Amino-6-methylpyridazin
Formel:
C₅H₇N₃ MW: 109,13 g/mol Melting Pt: 223…227 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01569899 CAS-Nummer: 18591-82-7 |