5-Amino-2-methoxypyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30959-1G OR30959-250MG OR30959-5G
APOSOR30959-1GEA 76.6 CHF
APOSOR30959-1G APOSOR30959-250MG APOSOR30959-5G
5-Amino-2-methoxypyrimidine 95%
5-Amino-2-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₇N₃O
MW: 125,1286 g/mol
Melting Pt: 119…120 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08234878
CAS-Nummer: 56621-89-7