3-Amino-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole
OR30957-25G OR30957-5G
APOSOR30957-25GEA 45.3 CHF
APOSOR30957-25G APOSOR30957-5G
3-Amino-1H-pyrazol
3-Amino-1H-pyrazole
Formel: C₃H₅N₃
Siedepunkt: 218 °C/122mmHg
Melting Pt: 34…39 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005236
CAS-Nummer: 1820-80-0
EINECS: 217-338-1
UN: 3259
ADR: 8,II