3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole, 3-Amino-5-hydroxypyrazole, 5-Amino-3-pyrazolol, 3-Amino-1H-pyrazol-5(4H)-one, 3-Amino-2-pyrazolin-5-one, 5-Hydroxy-3-aminopyrazole, 5-Amino-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
OR30956-100G
OR30956-25G
APOSOR30956-100GEA
254
CHF
APOSOR30956-100G
APOSOR30956-25G
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazol 98%
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₅N₃O MW: 99,09 g/mol Melting Pt: 214 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00022384 CAS-Nummer: 6126-22-3 |