(±)-3-Brom-1,2-propandiol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (±)-3-Bromo-1,2-dihydroxy propane, 3-Bromopropane-1,2-diol
OR3095-25G OR3095-5G
APOSOR3095-25GEA 428 CHF
APOSOR3095-25G APOSOR3095-5G
(±)-3-Brom-1,2-propandiol
(±)-3-Brom-1,2-propandiol
Formel: BrH₂CCH(OH)CH₂OH
MW: 154,99 g/mol
Siedepunkt: 72…75 °C/0.2mmHg
Dichte: 1.77 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004711
CAS-Nummer: 4704-77-2
EINECS: 225-186-2
UN: 3265
ADR: 8,II