2-Amino-3-chlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR30948-100GEA 116 CHF
APOSOR30948-100G APOSOR30948-25G
2-Amino-3-chlorpyridin 98%
2-Amino-3-chloropyridine
Formel: C₅H₅ClN₂
Melting Pt: 60…64 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03541052
CAS-Nummer: 39620-04-7