Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 3-amino-2-chloroisonicotinate
OR30947-5G
APOSOR30947-5GEA
92.3
CHF
APOSOR30947-5G
Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ MW: 186,6000 g/mol Melting Pt: 94…96 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03411723 CAS-Nummer: 173435-41-1 |