7-Methylcumarin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Methylcumarin, 7-Methyl-2H-chromen-2-one
OR30939-25G
APOSOR30939-25GEA 220 CHF
APOSOR30939-25G
7-Methylcumarin 98%
7-Methylcumarin
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Melting Pt: 128…130 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006880
CAS-Nummer: 2445-83-2