4-Brom-3-methoxyphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30937-1G OR30937-25G OR30937-5G
APOSOR30937-1GEA 26.2 CHF
APOSOR30937-1G APOSOR30937-25G APOSOR30937-5G
4-Brom-3-methoxyphenol 98%
4-Brom-3-methoxyphenol
Formel: C₇H₇BrO₂
MW: 203.04 g/mol
Melting Pt: 77…81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00029748
CAS-Nummer: 102127-34-4
EINECS: 634-447-3