Ethyl-8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate, 8-Bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR309352-5G
APOSOR309352-5GEA 227 CHF
APOSOR309352-5G
Ethyl-8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₉BrClNO₂
MW: 314,563 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173385
CAS-Nummer: 206258-97-1