Ethyl-4-chlor-6-methoxychinolin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate, 4-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR309349-1G OR309349-5G
APOSOR309349-1GEA 50.6 CHF
APOSOR309349-1G APOSOR309349-5G
Ethyl-4-chlor-6-methoxychinolin-3-carboxylat
Ethyl-4-chlor-6-methoxychinolin-3-carboxylat
Formel: C₁₃H₁₂ClNO₃
MW: 265,70 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173417
CAS-Nummer: 22931-71-1