Ethyl-4-chlorchinolin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Chloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-chloroquinoline-3-carboxylate
OR309348-5G
APOSOR309348-5GEA
95.8
CHF
APOSOR309348-5G
Ethyl-4-chlorchinolin-3-carboxylat
Ethyl-4-chlorchinolin-3-carboxylat
Formel:
C₁₂H₁₀ClNO₂ MW: 235,67 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00173407 CAS-Nummer: 13720-94-0 |