4-Brom-o-anisidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-Bromo-2-methoxyaniline, 2-Amino-5-bromoanisole, 2-Methoxy-4-bromoaniline
OR30932-100G
OR30932-25G
OR30932-5G
APOSOR30932-100GEA
184
CHF
APOSOR30932-100G
APOSOR30932-25G
APOSOR30932-5G
4-Brom-o-anisidin 98%
4-Brom-o-anisidin
Formel:
C₇H₈BrNO MW: 202.05 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01204266 CAS-Nummer: 59557-91-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |