2-Amino-5-bromophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30930-1G OR30930-5G OR30930-25G
APOSOR30930-1GEA 26.2 CHF
APOSOR30930-1G APOSOR30930-5G APOSOR30930-25G
2-Amino-5-bromophenol 98%
2-Amino-5-bromophenol
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,0200 g/mol
Melting Pt: 135…140 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095028
CAS-Nummer: 38191-34-3