3-Hydroxy-4-chinolincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR309281-1G OR309281-250MG
APOSOR309281-1GEA 353 CHF
APOSOR309281-1G APOSOR309281-250MG
3-Hydroxy-4-chinolincarbonsäure
3-Hydroxy-4-chinolincarbonsäure
Formel: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01536959
CAS-Nummer: 118-13-8
EINECS: 204-236-7