2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR309262-1G OR309262-5G OR309262-100MG OR309262-250MG OR309262-500MG OR309262-2.5G
APOSOR309262-1GEA 471 CHF
APOSOR309262-1G APOSOR309262-5G APOSOR309262-100MG APOSOR309262-250MG APOSOR309262-500MG APOSOR309262-2.5G
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-methanol
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-methanol
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02232332
CAS-Nummer: 92172-83-3