6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Hydroxy-6-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
OR309253-1G
OR309253-5G
APOSOR309253-1GEA
372
CHF
APOSOR309253-1G
APOSOR309253-5G
6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₁H₉NO₃ MW: 203,2 g/mol Melting Pt: 248…250 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02227056 CAS-Nummer: 123990-78-3 |