6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carbaldehyde
OR309202-1G
OR309202-5G
APOSOR309202-1GEA
208
CHF
APOSOR309202-1G
APOSOR309202-5G
6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₀H₅BrClNO MW: 270,51 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08706312 CAS-Nummer: 73568-35-1 |