Pyrrolidin-3-ylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR309156-5G
APOSOR309156-5GEA 168 CHF
APOSOR309156-5G
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Formel: C5H11NO
MW: 101,15 g/mol
Siedepunkt: 165…171 °C
Dichte: 0.979 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07773080
CAS-Nummer: 5082-74-6