3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR309100-1G OR309100-5G
APOSOR309100-1GEA 567 CHF
APOSOR309100-1G APOSOR309100-5G
3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol 97%
3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol
Formel: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20444451
CAS-Nummer: 1305208-47-2