2-(Oxetan-3-yl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR309064-1G OR309064-250MG
APOSOR309064-1GEA 688 CHF
APOSOR309064-1G APOSOR309064-250MG
2-(Oxetan-3-yl)ethanol 97%
2-(Oxetan-3-yl)ethanol
Formel: C₅H₁₀O₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17215859
CAS-Nummer: 251922-46-0