3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(Bromomethyl)-2-methyl-1,3-epoxypropane, 3-(Bromomethyl)-3-methyloxetane
OR309052-1G
OR309052-5G
APOSOR309052-1GEA
31.4
CHF
APOSOR309052-1G
APOSOR309052-5G
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Formel:
C₅H₉BrO Siedepunkt: 162 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02684290 CAS-Nummer: 78385-26-9 |