Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: azetidine-3-carbonitrile hydrochloride
OR309045-1G OR309045-5G
APOSOR309045-1GEA 33.2 CHF
APOSOR309045-1G APOSOR309045-5G
Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride
Formel: C₄H₇ClN₂
MW: 118,57 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09749828
CAS-Nummer: 345954-83-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III