1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidine-2-carboxylic acid
OR309044-1G OR309044-5G
APOSOR309044-1GEA 76.6 CHF
APOSOR309044-1G APOSOR309044-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₅NO₄
MW: 201.2197 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861756
CAS-Nummer: 159749-28-7
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable