3-Azetidinylmethanolhydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR309042-1G OR309042-5G
APOSOR309042-1GEA 85.4 CHF
APOSOR309042-1G APOSOR309042-5G
3-Azetidinylmethanolhydrochlorid 97%
Azetidin-3-ylmethanol hydrochloride
Formel: C₄H₁₀ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09743446
CAS-Nummer: 928038-44-2