1-Benzylazetidin-3-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR309026-100G OR309026-25G OR309026-5G
APOSOR309026-100GEA 1010 CHF
APOSOR309026-100G APOSOR309026-25G APOSOR309026-5G
1-Benzylazetidin-3-ol 98%
1-Benzylazetidin-3-ol
Formel: C₁₀H₁₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00963607
CAS-Nummer: 54881-13-9