1-(1H-Indazol-5-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Acetyl-1H-indazole
OR30885-1G
OR30885-500MG
APOSOR30885-1GEA
394
CHF
APOSOR30885-1G
APOSOR30885-500MG
1-(1H-Indazol-5-yl)ethanone
1-(1H-Indazol-5-yl)ethanone
Formel:
C₉H₈N₂O MW: 160,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11869763 CAS-Nummer: 1001906-63-3 |