3-(3-Bromphenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR3084-100G
APOSOR3084-100GEA
195
CHF
APOSOR3084-100G
3-(3-Bromphenyl)propionsäure 97%
3-(3-Bromphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₉BrO₂ MW: 229,07 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01310792 CAS-Nummer: 42287-90-1 |