6-(Bromomethyl)-1H-indazole hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30833-250MG OR30833-100MG
APOSOR30833-250MGEA 163 CHF
APOSOR30833-250MG APOSOR30833-100MG
6-(Bromomethyl)-1H-indazole hydrobromide
6-(Bromomethyl)-1H-indazole hydrobromide
Formel: C8H8Br2N2
MW: 291,97 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD14586465
CAS-Nummer: 368426-63-5