Methyl-6-chlor-5-nitronicotinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30827-1G
OR30827-25G
OR30827-5G
APOSOR30827-1GEA
34.8
CHF
APOSOR30827-1G
APOSOR30827-25G
APOSOR30827-5G
Methyl-6-chlor-5-nitronicotinat 97%
Methyl-6-chlor-5-nitronicotinat
Formel:
C₇H₅ClN₂O₄ Melting Pt: 76 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01928341 CAS-Nummer: 59237-53-5 |