(S)-3-Methylmorpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR308174-1G OR308174-5G OR308174-25G
APOSOR308174-1GEA 85.4 CHF
APOSOR308174-1G APOSOR308174-5G APOSOR308174-25G
(S)-3-Methylmorpholine
(S)-3-Methylmorpholine
Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101,1469 g/mol
Siedepunkt: 133…136 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03840369
CAS-Nummer: 350595-57-2
UN: 1760
ADR: 8,III