Methyl morpholine-2-carboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR308170-5G
APOSOR308170-5GEA
76.6
CHF
APOSOR308170-5G
Methyl morpholine-2-carboxylate hydrochloride
Methyl morpholine-2-carboxylate hydrochloride
Formel:
C₆H₁₂ClNO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17167182 CAS-Nummer: 937063-34-8 |