(S)-Morpholin-2-ylmethanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR308169-5G
APOSOR308169-5GEA 92.3 CHF
APOSOR308169-5G
(S)-Morpholin-2-ylmethanol hydrochloride
(S)-Morpholin-2-ylmethanol hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClNO₂
MW: 153,6100 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13191722
CAS-Nummer: 1313584-92-7