(R)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(R)-4-Boc-(3-Hydroxymethyl)morpholine, tert-Butyl (3R)-3-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate
OR308156-5G
APOSOR308156-5GEA
159
CHF
APOSOR308156-5G
(R)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
(R)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Formel:
C₁₀H₁₉NO₄ MW: 217,2600 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06799477 CAS-Nummer: 215917-99-0 |