Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR308153-1G OR308153-5G OR308153-250MG
APOSOR308153-1GEA 29.7 CHF
APOSOR308153-1G APOSOR308153-5G APOSOR308153-250MG
Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formel: C₅H₁₀ClNO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06410629
CAS-Nummer: 878010-24-3