(R)-tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR308148-1G OR308148-5G
APOSOR308148-1GEA 25.8 CHF
APOSOR308148-1G APOSOR308148-5G
(R)-tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate 95+%
(R)-tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09260605
CAS-Nummer: 135065-71-3