tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR308133-1G OR308133-5G
APOSOR308133-1GEA 0 CHF
APOSOR308133-1G APOSOR308133-5G
tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12407050
CAS-Nummer: 161157-50-2