1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Boc-4-Amino-4-methylpiperidine, tert-Butyl 4-amino-4-methylpiperidine-1-carboxylate
OR308122-1G OR308122-5G
APOSOR308122-1GEA 110 CHF
APOSOR308122-1G APOSOR308122-5G
1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,3100 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03265497
CAS-Nummer: 343788-69-2