tert-Butyl (4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: tert-butyl N-(4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
OR308121-5G
APOSOR308121-5GEA 83.6 CHF
APOSOR308121-5G
tert-Butyl (4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
tert-Butyl (4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,3100 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08703167
CAS-Nummer: 163271-08-7