4-Phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Phenyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
OR30811-1G
OR30811-250MG
APOSOR30811-1GEA
140
CHF
APOSOR30811-1G
APOSOR30811-250MG
4-Phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
4-Phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₄O₃ MW: 206,24 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085758 CAS-Nummer: 182491-21-0 |