3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR308103-1G OR308103-5G
APOSOR308103-1GEA 220 CHF
APOSOR308103-1G APOSOR308103-5G
3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone 96%
3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100969
CAS-Nummer: 183616-18-4