cis-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
tert-Butyl (cis-3-hydroxycyclobutyl)carbamate
OR308102-1G
OR308102-5G
OR308102-25G
APOSOR308102-1GEA
101
CHF
APOSOR308102-1G
APOSOR308102-5G
APOSOR308102-25G
cis-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
cis-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Formel:
C₉H₁₇NO₃ MW: 187.24 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09038208 CAS-Nummer: 389890-43-1 |