3-Aminocyclobutanone hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-aminocyclobutan-1-one hydrochloride
OR308095-10G OR308095-5G
APOSOR308095-10GEA 205 CHF
APOSOR308095-10G APOSOR308095-5G
3-Aminocyclobutanone hydrochloride 97%
3-Aminocyclobutanone hydrochloride
Formel: C₄H₈ClNO
MW: 121,57 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12923220
CAS-Nummer: 1035374-20-9