3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR308082-1G OR308082-500MG OR308082-5G
APOSOR308082-1GEA 870 CHF
APOSOR308082-1G APOSOR308082-500MG APOSOR308082-5G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid 97%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18803553
CAS-Nummer: 933728-33-7