Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR308080-1G
OR308080-250MG
OR308080-5G
APOSOR308080-1GEA
889
CHF
APOSOR308080-1G
APOSOR308080-250MG
APOSOR308080-5G
Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-carbonsäure 98%
Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-carbonsäure
Formel:
C₇H₅N₃O₂ MW: 163.1300 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11044772 CAS-Nummer: 769109-13-9 |