1H-Indazol-7-boronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
OR308056-1G OR308056-250MG
APOSOR308056-1GEA 103 CHF
APOSOR308056-1G APOSOR308056-250MG
1H-Indazol-7-boronsäurepinakolester 97%
1H-Indazol-7-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₇BN₂O₂
MW: 244,0973 g/mol
Melting Pt: 180…184 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059264
CAS-Nummer: 915411-02-8